Learn More
5,3', 4'-Trihydroxyflavone (>85 %), TRC
Code produit 30457111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
200 mg
Conditionnement:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457111 25 mg 25mg
30450024 50 mg 50mg
30453631 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457111 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89668525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19852-25-6
Formule moléculaire C15H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-5-hydroxychromène-4-une
SMILES Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cccc3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,3',4'-Trihydroxyflavone
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-5-4-8(6-11(9)18)14-7-12(19)15-10(17)2-1-3-13(15)20-14/h1-7,16-18H
Poids de la formule 270.0528