Learn More
5-(3-bromophényl)isoxazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10526133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10526133 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526133 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20510DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Bromophenyl)isoxazole
CAS 7064-33-7
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C31H38N4O4S2
Numéro MDL MFCD02183531
Quantité 1 g
Synonyme 5-3-bromophenyl isoxazole, 5-3-bromophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-3-bromophenyl, zlchem 1341, acmc-209ofi
Clé InChI ALUPLTWVMIXEQH-DICXZTSXNA-N
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C2=O)=C1N1CC(C)CC(C)C1
Nom IUPAC 5-{[(5Z)-3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-5-ylidene]methyl}-6-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)-4-methyl-2-oxo-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 594.79
CID PubChem 2735607
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 95%