Learn More
5-(3-Chloropropyl)-1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole, TRC
Code produit 30366813
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366813 25 mg 25mg
30355799 250 mg 250mg
30350130 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC21467325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73963-34-5
Formule moléculaire C10H11N4Cl
Poids moléculaire (g/mol) 222.67
Nom IUPAC 5-(3-chloropropyl)-1-phenyltetrazole
SMILES ClCCCc1nnnn1c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Chloropropyl)-1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClN4/c11-8-4-7-10-12-13-14-15(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Poids de la formule 222.0672