Learn More
5-[3-(Diméthylamino)propyle]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol, TRC
Code produit 30137296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137296 1 g 1g
30008778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137296 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4707701G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1159-03-1
Formule moléculaire C20 H25 N O
Poids moléculaire (g/mol) 295.42
Synonyme 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
Nom IUPAC 11-[3-(diméthylamino)propyle]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b :1',2'-e][7]annulen-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
Poids de la formule 295.1936
Pourcentage de pureté >95%