Learn More
5-[3-(diméthylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptén-5-ol, TRC
Code produit 30382277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382277 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382277 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD470770250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C20 H25 N O
Quantité 250 mg
Synonyme 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]-5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Poids moléculaire (g/mol) 295.42
Poids de la formule 295.1936
Pourcentage de pureté >95