Learn More
Chlorhydrate de 5-[3-(Diméthylamino)propylidène]dibenzosuberane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480457 25 g 25g
15490457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65596.14
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur sélectif tricyclique du recaptage de la sérotonine
A tricyclic serotnonin reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 549-18-8
Formule moléculaire C20H24ClN
Poids moléculaire (g/mol) 313.869
Numéro MDL MFCD00012537
Clé InChI KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
CID PubChem 11065
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b
SMILES CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride
Point de fusion 196°C to 197°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,487
Poids de la formule 313.86
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre