Learn More
5-(3'-Hydroxybenzyl)hydantoïne, TRC
Code produit 30405574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30405574 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH829610500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3'-Hydroxybenzyl)hydantoin
CAS 216956-20-6
Formule moléculaire C10 H10 N2 O3
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2O3/c13-7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-4,8,13H,5H2,(H2,11,12,14,15)
SMILES Oc1cccc(CC2NC(=O)NC2=O)c1
Nom IUPAC 5-[(3-hydroxyphényl)méthyl]imidazolidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 206.2
Poids de la formule 206.0691