Learn More
Acide 5-(3-hydroxyphényl)-1H-ptrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10055532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10055532 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10412662 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10055532 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01026CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 690631-98-2
Formule moléculaire C10H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 204.185
Numéro MDL MFCD05664420
Clé InChI KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 2794658
Nom IUPAC Acide 3-(3-hydroxyphényl)-1H-pyrazole-5-carboxylique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.18
Pourcentage de pureté 97%