Learn More
Acide 5-(3-hydroxyphényl)pentanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(3-hydroxyphenyl)pentanoic Acid |
| CAS | 31129-95-0 |
| Formule moléculaire | C11H14O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O3/c12-10-6-3-5-9(8-10)4-1-2-7-11(13)14/h3,5-6,8,12H,1-2,4,7H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCCCc1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | acide 5-(3-hydroxyphényl)pentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Poids de la formule | 194.0943 |