Learn More
Acide 5-(3-méthoxyphényl)-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10460584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10460584 10 g -
10310273 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10460584 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01161EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 54022-96-7
Formule moléculaire C12H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Numéro MDL MFCD05022489
Clé InChI RIIFZAPFLSKUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-3-methoxyphenyl-2-furoic acid, 5-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-3-methoxyphenyl, 2-furancarboxylic acid,5-3-methoxyphenyl, 5-3-methoxy-phenyl-furan-2-carboxylic acid
CID PubChem 2794680
Nom IUPAC 5-(3-methoxyphenyl)furan-2-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 97%