Learn More
Acide 5-(3-Pyridinyloxy)-2acide furoique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10472903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10472903 1 g -
10443253 250 mg 250mg
10148694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10472903 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW01246DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 852180-39-3
Formule moléculaire C10H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.169
Numéro MDL MFCD03407385
Clé InChI ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acid
CID PubChem 7060545
Nom IUPAC Acide 5-pyridine-3-yloxyfurane-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.17
Pourcentage de pureté 97%