Learn More
5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31432887
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432887 5 g
31421693 100 mg
31431048 1 g
31427165 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31432887 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1167305g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide
CAS 66640-86-6
Formule moléculaire C10H18N4O2S
Numéro MDL MFCD00078532
Quantité 5 g
SMILES NNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Poids moléculaire (g/mol) 258.34
Pourcentage de pureté 95%