Learn More
5-(4,4,5,5-tetraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, plus de 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10544543 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10544543 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10544543 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 371780010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 269410-24-4
Formule moléculaire C14H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.11
Numéro MDL MFCD03789263
Clé InChI FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
CID PubChem 2734772
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 114°C to 116.5°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 243.11
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole