Learn More
5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10556134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10556134 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10556134 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00003DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS 269410-24-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C14H18BNO2
Numéro MDL MFCD03789263
Quantité 1 g
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
Clé InChI FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 243.11
CID PubChem 2734772
Poids de la formule 243.11
Pourcentage de pureté 97%