Learn More
Acide 5-(4,5-dihydro-2-phényl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| CAS | 53597-27-6 |
| Formule moléculaire | C25 H19 N O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H19NO3/c27-24-13-11-18(14-21(24)25(28)29)26-22-12-10-16-6-4-5-9-19(16)20(22)15-23(26)17-7-2-1-3-8-17/h1-9,11,13-15,27H,10,12H2,(H,28,29) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)n2c3CCc4ccccc4c3cc2c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | Acide 2-hydroxy-5-(2-phényl-4,5-dihydrobenzo[e]incol-3-yl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.423 |
| Poids de la formule | 381.136 |