Learn More
5-(4-Bromo-2-méthylphényl)-1H-tétrazole, TRC
Code produit 30342363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342363 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342363 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB80887810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole
CAS 1007128-19-9
Formule moléculaire C8H7N4Br
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrN4/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8-10-12-13-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
SMILES Cc1cc(Br)ccc1c2nn[nH]n2
Nom IUPAC 5-(4-bromo-2-méthylphényl)-2H-tétrazole
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
Poids de la formule 237.9854