Learn More
5-(4-Bromo-2-méthylphényl)-1H-tétrazole, TRC
Code produit 30333613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333613 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333613 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB808878100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole
CAS 1007128-19-9
Formule moléculaire C8H7N4Br
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrN4/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8-10-12-13-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
SMILES Cc1cc(Br)ccc1c2nn[nH]n2
Nom IUPAC 5-(4-bromo-2-méthylphényl)-2H-tétrazole
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
Poids de la formule 237.9854