Learn More
5-[4-(bromométhyl)phényl]-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11320687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11320687 250 mg Flacon en verre ambré -
10626874 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320687 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50908CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 362529-03-1
Formule moléculaire C10H9BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 253.099
Numéro MDL MFCD09025866
Clé InChI RWTXHMRWDVQEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl
CID PubChem 18374480
Nom IUPAC 5-[4-(Bromométhyl)phényl]-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 253.1
Pourcentage de pureté 95%