Learn More
5-(4-bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11330687
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11330687 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10717865 1 g Flacon en verre ambré 1g
10386224 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11330687 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50910CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 71566-07-9
Formule moléculaire C9H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 239.072
Clé InChI AVXXUFMZRHQRTK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1214889
Nom IUPAC 5-(4-bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-4-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromophenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromophenyl-3-methyl, 3-methyl-5-4-bromophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromo-phenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 97%