Learn More
5-(4-Bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole |
| CAS | 71566-07-9 |
| Formule moléculaire | C9H7BrN2O |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7BrN2O/c1-6-11-9(13-12-6)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1noc(n1)c2ccc(Br)cc2 |
| Nom IUPAC | 5-(4-brophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.07 |
| Poids de la formule | 237.9742 |