Learn More
5-(4-Bromophényl)-4,6-dichloropyrimidine, TRC
Code produit 30340888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340888 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68786525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
CAS 146533-41-7
Formule moléculaire C10 H5 Br Cl2 N2
Quantité 25 g
Synonyme 4,6-Dichloro-5-(4-bromophenyl)pyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C10H5BrCl2N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-9(12)14-5-15-10(8)13/h1-5H
SMILES Clc1ncnc(Cl)c1c2ccc(Br)cc2
Nom IUPAC 5-(4-brophényl)-4,6-dichloropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 303.97
Poids de la formule 301.901