Learn More
5-(4-bromophényl)isoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10384512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10384512 1 g Flacon en verre ambré 1g
10099181 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10384512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12910DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7064-31-5
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.057
Numéro MDL MFCD02183532
Clé InChI AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
CID PubChem 2735608
Nom IUPAC 5-(4-bromophényl)-1,2-oxazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 95%