Learn More
Acide 5-(4-Chlorophényl)-2-furoique, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10629194 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10629194 1 g 1g
10096452 5 g 5g
11926171 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10629194 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375540010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 41019-45-8 | C11H6ClO3 | 221.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41019-45-8
Formule moléculaire C11H6ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.62
Numéro MDL MFCD00216587
Clé InChI XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 726693
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
Point de fusion 198.0°C to 201.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,acetone,dmf,dioxane
Nom IUPAC Acide 5-(4-chlorophényl)furane-2-carboxylique
Poids de la formule 222.63
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Poudre