Learn More
Acide 5-(4-chlorophényl)-2-(trifluorométhyl)-3-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10539782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10539782 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10539782 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00061DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
CAS 175276-60-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H6ClF3O3
Numéro MDL MFCD00275555
Quantité 1 g
Synonyme 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl, maybridge1_008497, pubchem7362, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid
Clé InChI BQUIEVOFWHVZAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(O2)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Nom IUPAC acide 5-(4-chlorophényl)-2-(trifluorométhyl)furan-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 290.622
CID PubChem 2736644
Poids de la formule 290.62
Pourcentage de pureté 97%