Learn More
5-(4-chlorophényl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15498545
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mg
missing translation for 'unitSize':
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
15498545 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15498545 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H33621.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(4-Chlorophenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 610276-80-7
Formule moléculaire C10H6ClN3S2
Numéro MDL MFCD06254380
Quantité 500 mg
Synonyme 5-4-chlorophenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-chlorophenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione
Clé InChI QSDOIJACNQRZKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CSC2=NNC(=S)N12
Nom IUPAC 5-(4-chlorophenyl)-2H,3H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazole-3-thione
Poids moléculaire (g/mol) 267.75
CID PubChem 4738267
Poids de la formule 267.76
Pourcentage de pureté 96%