Learn More
5-[4'-(dibromométhyl)[1,1'-biphényl]-2-yl]-2-(triphénylméthyl)-2H-tétrazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole |
| CAS | 151052-34-5 |
| Formule moléculaire | C33 H24 Br2 N4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2H-Tetrazole, 5-[4'-(dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H24Br2N4/c34-31(35)25-22-20-24(21-23-25)29-18-10-11-19-30(29)32-36-38-39(37-32)33(26-12-4-1-5-13-26,27-14-6-2-7-15-27)28-16-8-3-9-17-28/h1-23,31H |
| SMILES | BrC(Br)c1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nom IUPAC | 5-[2-[4-(dibrométhyl)phényl]phényl]-2-trityyltétrazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 636.38 |
| Poids de la formule | 634.0368 |