Learn More
5-(4-diméthylaminobenzylidène)rhodanine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493367 5 g -
11413377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17152.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.361 g/mol
Appliqué pour la détection d’Ag, d’Au, de Cu, de Hg, de Pd, de Pt, d’alcaloïdes, d’antipyrine, d’indican, de sulfonamide et d’urobilinogène. Réactif pour la détermination de l’argent, du palladium, du mercure et de l’or. Également utilisé dans la détermination photométrique des radiogrammes automatiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Appliqué pour la détection d’Ag, d’Au, de Cu, de Hg, de Pd, de Pt, d’alcaloïdes, d’antipyrine, d’indican, de sulfonamide et d’urobilinogène. Réactif pour la détermination de l’argent, du palladium, du mercure et de l’or. Également utilisé dans la détermination photométrique des radiogrammes automatiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, 993,7 (mg/l) à 25° °C
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-17-4
Formule moléculaire C12H12N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 264.361
Numéro MDL MFCD00064857
Clé InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
CID PubChem 2723826
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
Point de fusion 275°C to 280°C
Odeur Weak
Quantité 5 g
Beilstein 189065
Merck Index 14,3231
Informations sur la solubilité Insoluble in water,993.7(mg/L) at 25°C
Poids de la formule 264.37
Pourcentage de pureté 98%