Learn More
5-(4-diméthylaminobenzylidène)rhodanine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11403377 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11403377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17152.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Appliqué pour la détection d’Ag, d’Au, de Cu, de Hg, de Pd, de Pt, d’alcaloïdes, d’antipyrine, d’indican, de sulfonamide et d’urobilinogène. Réactif pour la détermination de l’argent, du palladium, du mercure et de l’or. Également utilisé dans la détermination photométrique des radiogrammes automatiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Appliqué pour la détection d’Ag, d’Au, de Cu, de Hg, de Pd, de Pt, d’alcaloïdes, d’antipyrine, d’indican, de sulfonamide et d’urobilinogène.Réactif pour la détermination de l’argent, du palladium, du mercure et de l’or.Également utilisé dans la détermination photométrique des radiogrammes automatiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, 993,7(mg/l) à 25°C
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants.Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
CAS 536-17-4
Point de fusion 275°C to 280°C
Odeur Weak
Formule moléculaire C12H12N2OS2
Numéro MDL MFCD00064857
Quantité 10 g
Beilstein 189065
Merck Index 14,3231
Synonyme unii-0 ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0 ser53q7rt, usaf pd-20
Informations sur la solubilité Insoluble aq. soln.,993.7(mg/L) at 25°C
Clé InChI JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(\C=C2/SC(=S)NC2=O)C=C1
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 264.36
CID PubChem 2723826
Poids de la formule 264.37
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.