Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine, 99 %
Code produit 10574264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574264 100 g Flacon en verre 100g
10307520 10 g Flacon en verre 10g
10665392 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10574264 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151471000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
5-(4-diméthylaminobenzylidène)rhodanine, 99 %, ACROS Organics, Quantité :100 g, emballage :Flacon en verre, rouge, Point de fusion :285,0°C à 288,0°C, poids moléculaire :264,35, pourcentage de pureté :99 %, Apparence :(0,3 % de solution dans l’acétone) transparent, Plage de pourcentage de dosage :99 %, Beilstein :27, 433, CAS :536-17-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-17-4
Formule moléculaire C12H12N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 264.35
Numéro MDL MFCD00064857
Clé InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
CID PubChem 2723826
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 285°C to 288°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Informations sur la solubilité (0.03% in acetone) Clear
Poids de la formule 264.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre duveteuse