Learn More
5-(4-éthynylphényl)-1,3-oxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10751464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751464 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10422254 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751464 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14547CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 501944-63-4
Formule moléculaire C11H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 169.183
Numéro MDL MFCD08435847
Clé InChI CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
CID PubChem 18525707
Nom IUPAC 5-(4-éthynylphényl)-1,3-oxazole
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 97%