Learn More
5-(4-iodophényl)isoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(4-Iodophenyl)isoxazole |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 271.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |