Learn More
5-(4'-Méthoxybenzyl)-5-méthylhydantoïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(4'-Methoxybenzyl)-5-methylhydantoin |
| CAS | 13500-24-8 |
| Formule moléculaire | C12 H14 N2 O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-, (±)-, Hydantoin, 5-(p-methoxybenzyl)-5-methyl-, DL- (8CI), 5-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, 5-(4'-Methoxybenzyl)-5-methylhydantoin |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-12(10(15)13-11(16)14-12)7-8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| SMILES | COc1ccc(CC2(C)NC(=O)NC2=O)cc1 |
| Nom IUPAC | 5-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-méthylimidazolidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.25 |
| Poids de la formule | 234.1004 |