Learn More
Ester méthylique de l'acide 5-(4-méthoxyphénoxy)pentanoïque, TRC
Code produit 30479596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26576550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 1027079-22-6
Formule moléculaire C13H18O4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18O4/c1-15-11-6-8-12(9-7-11)17-10-4-3-5-13(14)16-2/h6-9H,3-5,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCCCOc1ccc(OC)cc1
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphénoxy)pentanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 238.28
Poids de la formule 238.1205