Learn More
Acide 5-(4-méthoxyphényl)-1,3-oxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10782017 5 g 5g
10181262 250 mg -
10427242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782017 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00452DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 89205-07-2
Formule moléculaire C11H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 219.196
Numéro MDL MFCD03644147
Clé InChI XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
CID PubChem 2779782
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphényl)-1,3-oxazole-4-acide carboxylique
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 219.2
Pourcentage de pureté 97%