Learn More
Chlorhydrate de 5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undécane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride |
| CAS | 93413-56-0 |
| Formule moléculaire | C17 H25 N O2 . Cl H |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17;/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3 |
| Nom IUPAC | 5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undécane ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 311.85 |
| Poids de la formule | 311.1652 |