Learn More
5-(4-Méthoxyphényl)thiophène-2-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365549 5 g 5g
11355549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50483.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38401-67-1 | C13H12O2S | 232.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38401-67-1
Formule moléculaire C12H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.27
Numéro MDL MFCD00663639
Clé InChI ODLOZSNXTQAWGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarbaldehyde, acmc-1ahp9, rarechem ak ma k025, methoxyphenylthiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-4-methoxyphenyl thiophene, 5-4-methoxylphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-methoxy-phenyl-thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 2797800
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphényle)thiophène-2-carbaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Poids de la formule 218.28
Pourcentage de pureté 99%