Learn More
5-(4-méthylphényl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol |
| CAS | 500112-74-3 |
| Point de fusion | 194°C to 195°C |
| Formule moléculaire | C11H9N3S2 |
| Numéro MDL | MFCD06254379 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-p-tolyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione, 5-4-methylphenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-p-tolyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,3-thiazolino 2,3-c 1,2,4-triazoline-3-thione, 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3 2h-thione |
| Clé InChI | LNDYWRMGFKFDTC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=NNC(=S)N23 |
| Nom IUPAC | 5-(4-méthylphényl)-2H-[1,3]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazole-3-thione |
| Afficher plus |