Learn More
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431487 1 g 1g
11441487 5 g 5g
11451487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24950.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 175135-19-0 | C10H12N2O4 | 224.216 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175135-19-0
Formule moléculaire C10H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 224.216
Numéro MDL MFCD00053057
Clé InChI XXIIDARBNMZFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-morpholino-2-nitrophenol, 5-4-morpholinyl-2-nitrophenol, 5-4-morpholino-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenolate, maybridge1_001296, acmc-1c6gm, 2-nitro-5-morpholinophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenol, n-3-hydroxy-4-nitrophenyl morpholine
CID PubChem 2799399
Nom IUPAC 5-morpholine-4-yl-2-nitrophénol
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Point de fusion 143°C to 145°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.22
Pourcentage de pureté 97%