Learn More
5-(4-nitrophényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347476 5 g 5g
11337476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09531.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 16687-60-8 | C7H5N5O2 | 191.15 g/mol
It is used as a reagent used as activator for both solution- and solid-phase synthesis of oligonucleotides using the phosphoramidite method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est employé comme réactif utilisé comme activateur pour la synthèse des oligonucléotides en solution et en phase solide par la méthode phosphoramidite.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO.
Remarques
 Il peut être stocké dans l’obscurité dans un dessiccateur. Éviter le contact avec la chaleur et les sels métalliques forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16687-60-8
Formule moléculaire C7H5N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.15
Numéro MDL MFCD00068729
Clé InChI MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, maybridge1_004022, acmc-1bt31
CID PubChem 285163
Nom IUPAC 5-(4-nitrophényl)-2H-tétrazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Point de fusion ∽223°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 192840
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in DMSO.
Poids de la formule 191.15
Pourcentage de pureté 97%