Learn More
5-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1H-tétrazole 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450220
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450220 1 g 1g
11460220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50677.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2251-79-8 | C8H5F3N4 | 214.151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2251-79-8
Formule moléculaire C8H5F3N4
Poids moléculaire (g/mol) 214.151
Numéro MDL MFCD00052525
Clé InChI CCVCHQBLMDMSNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-trifluoromethyl phenyl, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_007473, acmc-1cqc2
CID PubChem 342565
Nom IUPAC 5-[4-(trifluorométhyl)phényl]-2H-tétrazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.15
Pourcentage de pureté 95%