Learn More
5,5,5-trifluoro-DL-leucine, 94 %
Code produit 11373426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373426 100 mg 100mg
11363426 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12890.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 5,5,5-trifluoro-DL-leucine est utilisée comme intermédiaire en recherche chimique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker à -80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2792-72-5
Formule moléculaire C6H10F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.146
Numéro MDL MFCD00039528
Clé InChI XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5,5-trifluoro-dl-leucine, 5,5,5-trifluoroleucine, 5',5',5'-trifluoroleucine, dl-5',5',5'-trifluoroleucine, leucine,5,5,5-trifluoro, leucine, 5,5,5-trifluoro, 2-azanyl-5,5,5-tris fluoranyl-4-methyl-pentanoic acid, acmc-1cocp, norvaline, 5,5,5-trifluoro-4-methyl-, dl, dl-leucine, 5,5,5-trifluoro
CID PubChem 259832
ChEBI CHEBI:78014
Nom IUPAC Acide 2-amino-5,5,5-trifluoro-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Point de fusion 273°C to 275°C
Beilstein 4664821
Quantité 100 mg
Poids de la formule 185.15
Pourcentage de pureté 94%