Learn More
5,5',6,6'-Tétrahydroxy-3,3,3',3'-tétraméthyl-1,1'-spirobisindane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489697 250 g 250g
11479697 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22170.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 77-08-7 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'- tetramethyl-1,1'-spirobisindane is used in the preparation of 4,7,4',7'-tetrabromo-3,3,3',3'-tetramethyl-2,3,2',3'-tetrahydro-[1,1']spirobiindene-5,6,5',6'-tetraol by bromination using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5,5′,6,6′-tétrahydroxy-3,3,3′,3′-tétraméthyl-1,1′-spirobisindane est utilisé dans la préparation du 4,7,4′,7′-tétrabromo-3,3,3′,3′-tétraméthyl-2,3,2′,3′-tétrahydro-[1,1′]spirobiindène-5,6,5′,6′-tétraol par bromation à l’aide de brome.
Solubilité
Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-08-7
Formule moléculaire C21H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 340.419
Numéro MDL MFCD00021235
Clé InChI POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, tts 5, 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan, 1,1'-spirobi 1h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1'-spirobi indane-5,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi 2h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2h,2'h-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 1,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl
CID PubChem 66162
Nom IUPAC 1,1,1',1'-Tétraméthyl-3,3'-spirobi[2H-indène]-5,5',6,6'-tetrol
SMILES CC1(CC2(CC(C3=CC(=C(C=C32)O)O)(C)C)C4=CC(=C(C=C41)O)O)C
Specifica
Nom chimique ou matériau 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Point de fusion >300°C
Quantité 250 g
Beilstein 2226231
Informations sur la solubilité Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 340.42
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.