Learn More
5,5,7,7-tétraméthyl-1,5,6,7-tétrahydrocyclopenta[f]indazol-4-amine, Thermo Scientific™
Code produit 10087929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10087929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10087929 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00301DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5,7,7-Tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazol-4-amine
CAS 1174064-61-9
Formule moléculaire C14H19N3
Numéro MDL MFCD11109513
Quantité 1 g
Synonyme 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,6h-cyclopenta f indazol-4-amine, 1,5,6,7-tetrahydro-5,5,7,7-tetramethylcyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta-f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,5h,6h,7h-cyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-5,6,7-trihydro-1h-cyclopenta 2,1-f indazole-4-ylamine
Clé InChI IOJZKUQKQPKIQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC(C)(C)C2=C1C=C1NN=CC1=C2N
Nom IUPAC 5,5,7,7-tétraméthyle-1H,5H,6H,7H-cyclopenta[f]indazol-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 229.33
CID PubChem 45594317
Poids de la formule 229.33