Learn More
Acide 5,5,8,8-tétraméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtalènecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10680135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10680135 1 g Flacon en verre ambré 1g
10066012 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10680135 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27101DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 103031-30-7
Formule moléculaire C15H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.323
Numéro MDL MFCD04115382
Clé InChI KSEZYZSBKCPEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, 2-naphthalenecarboxylicacid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, acmc-1c8hs, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthoic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylicacid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
CID PubChem 227638
Nom IUPAC 5,5,8,8-Tétraméthyl--dihydronaphtalène--acide6,7-dihydronaphtalène-2-acide carboxylique
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 232.32
Pourcentage de pureté 97%