Learn More
Chlorure de 5,5,8,8-tétraméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtalènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10484183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10484183 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10671865 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10484183 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27103CB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 132392-26-8
Formule moléculaire C14H19ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 286.814
Numéro MDL MFCD04115384
Clé InChI BEAYCJSJSMOLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 2795467
Nom IUPAC Chlorure de 5,5,8,8-tétraméthyl-6,7-dihydronaphtalén-2-sulfonyle
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 286.82
Pourcentage de pureté 97%