Learn More
Acide 5,5,8,8-tétraméthyl-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489095 1 g 1g
15499095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489095 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37600.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 169126-63-0 | Molecular Formula: C14H21BO2 | Molecular Weight: 232.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169126-63-0
Formule moléculaire C14H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 232.13
Numéro MDL MFCD06801711
Clé InChI NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
CID PubChem 10353857
Nom IUPAC Acide (5,5,8,8-tétraméthyl-6,7-dihydronaphtalène-2-yl)boronique
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
Point de fusion 195°C to 197°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 232.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre