Learn More
5-(5-bromo-2-thiényl)isoxazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10672055 1 g -
10664765 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10672055 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC16010DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 138716-31-1
Formule moléculaire C7H4BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 230.079
Numéro MDL MFCD03618406
Clé InChI FCUZGSQWFAXBSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-isoxazol-5-yl thiophene, 5-5-bromo-2-thienyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-bromo-2-isoxazol-5-ylthiophene, 5-5-bromothien-2-yl isoxazole, 5-5-bromo-2-thiophenyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole, 5-5-bromothien-2-yl-1,2-oxazole, 5-5-bromanylthiophen-2-yl-1,2-oxazole
CID PubChem 2757026
Nom IUPAC 5-(5-bromothiophène-2-yl)-1,2-oxazole
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.08
Pourcentage de pureté 97%