Learn More
Chlorure de 5-(5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophène-2-sulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10438022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10438022 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10683613 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10438022 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB08412CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306937-21-3
Formule moléculaire C6H2Cl2N2O2S3
Poids moléculaire (g/mol) 301.174
Numéro MDL MFCD02180888
Clé InChI DCLCBWFFYZNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl, 2-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-5-sulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 2735820
Nom IUPAC 5-(5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-chlorure de sulfonyle
SMILES C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NSC(=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(5-Chloro-1, 2, 4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 301.2
Pourcentage de pureté 95%