Learn More
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31006647
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006647 5 g
31004572 25 g
30996917 10 g
31001108 500 g
30991282 100 g
31003984 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31006647 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD108135g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
CAS 4805-22-5
Formule moléculaire C8H4Br2S2
Numéro MDL MFCD00219110
Quantité 5 g
SMILES BrC1=CC=C(S1)C2=CC=C(S2)Br
Poids moléculaire (g/mol) 324.06
Pourcentage de pureté 98%