Learn More
5,5‘-dibromo-2,2‘-bithiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422808 25 g 25g
15412808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56337.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4805-22-5 | C8H4Br2S2 | 324.048 g/mol
It is an active pharmaceutical ingredient and an OLED (organic light-emitting diode) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un ingrédient pharmaceutique actif et d’un intermédiaire OLED (diode électroluminescente organique).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 à 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4805-22-5
Formule moléculaire C8H4Br2S2
Poids moléculaire (g/mol) 324.048
Numéro MDL MFCD00219110
Clé InChI SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
CID PubChem 638908
Nom IUPAC 2-bromo-5-(5-bromothiophène-2-yl)thiophène
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Point de fusion 144°C to 146°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 324.06
Pourcentage de pureté 99%